Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM E –2072-00 / ASTM E –2073-00 ; ASTM E-162 ; ASTM E-648 ; ASTM E-662 ; Résolution A.752 (18) de l'OMI ; ISO / CD 15370 ; MSC.27 (61) du Comité de Sécurité Maritime, MSC.27 (61) ; DIN 67 510 (parties 1-4) et la norme PSPA 002 Partie 2. Conforme à l'OSHA 1910.37 ; Registre SAS Lloyd's F050294.p |
| Alternate Part Number | POIGNÉE DE PORTE Virage à droite Photolum 100x250mm |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Description | Longue luminescence en polyester |
| À utiliser avec (application) | Panneaux de sortie et directionnels, identification des alarmes incendie et des extincteurs, marquages de voies d’évacuation à faible emplacement et systèmes directionnels pour les issues de secours |
| Hauteur (métrique) | 255 mm |
| Épaisseur | 0,049 mm |
| Largeur (métrique) | 100 mm |
| Afficher plus |