Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables en polyester
Product Code. 12852859 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
9,53 mm
25,4 mm
Hauteur (métrique):
15,24 mm
25,4 mm
Quantité:
100/Bte
1 008/paquet
2 500 paquets
Unit Size:
1 pack
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Quantité Unit Size
12852859 25,4 mm 25,4 mm 100/Bte 1 pack
10703473 9,53 mm 15,24 mm 2 500 paquets 1 pack
11523544 25,4 mm 25,4 mm 1 008/paquet 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12852859 Supplier Brady™ Supplier No. 029742
Expédition estimée: 08-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Étiquettes en polyester vierges, imprimables et auto-laminantes pour imprimantes laser.
  • Étiquettes vierges, imprimables et auto-laminantes pour imprimantes laser.
Specifications
Certifications/Conformité ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Description Étiquettes imprimables pour imprimantes LaserTab
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc / transparent
Affichage Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Laser
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) Imprimantes laser
Répétition horizontale (métrique) 27,94 mm
Étiquettes par rangée 7
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Nb par paquet 2520 étiquettes/paquet
Quantité 100/Bte
Forme Carré
Plage de températures (impériale) -94 °F à +230 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,002 in
Épaisseur (métrique) 0,012 mm
Répétition verticale (métrique) 25.40 mm
Calibre de fil 16 AWG à 8 AWG
Dimensions (L x l) 25.4 x 25.4 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,34 in
Hauteur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 8,64 mm
Alternate Part Number LAT-17-361-2.5