Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram SIL G/UV254 Micro-kit CCM F2
Code produit 12470107 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 8 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
12470107 4 x 8 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12470107 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 814300
TLC Micro-Set F2 is the advanced set 2 for science education. It contains all chemicals required for the analysis of - Edible fats and fats and cholesterol in blood. For the separations with Micro-Set F2, the materials of TLC Micro-Set M is prerequisite.
Spécification
Matériau Feuilles de polyester Polygram SIL G
Quantité 1 de chaque
Type Micro-kit CCM F2
Indicateur fluorescent UV254
Comprend 1 manuel ; 50 capillaires en verre de 1 μl ; 50 feuilles de polyester Polyogram IL G/UV254, 4 x 8 cm ; 5 pipettes jetables de 25 μl ; 5 flacons d’échantillon N 11, 1,5 ml, avec bouchons et joints en PE ; 3 flacons d’échantillon de 30 ml (pour le beurre, la margarine et les huiles alimentaires) ; 100 ml de cyclohexane et de réactif en spray d’acide molybdophosphorique (dans de l’éthanol)* ; 2 x pipettes étalonnées avec 50 ml d’acétone (1 incluse)* ; 25 ml de butan-2-one (méthyléthylcétone)* ; 8 ml de solution de référence de cholestérol (dans de l’acétone)*
Dimensions (L x l) 4 x 8 cm
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • TLC Micro Set F 2
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: cyclohexane, acetone, ethyl methyl ketone, ethanol, molybdatophosphoric acid