Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Étiquettes et étiqueteuses
- Étiquettes préimprimées personnalisées
- Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Code produit 10600784 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Rectangle
Rectangle avec coins arrondis
Rond
Dimensions (métrique):
101,6 x 50,8 mm (l x H)
15,24 x 38,1 mm (l x H)
15,24 x 48,26 mm (l x H)
15,24 x 66,68 mm (l x H)
18,26 x 25,46 mm (l x H)
19 x 38,1 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
22,86 x 19 mm (l x H)
22,86 x 22,86 mm (l x H)
25,4 x 4,75 mm (l x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (l x H)
25,4 x 9,53 mm (l x H)
31,75 x 19 mm (l x H)
34,93 x 45,72 mm (l x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38,1 x 19 mm (l x H)
40 x 15 mm (l x H)
41,28 x 15,24 mm (l x H)
48,26 x 6,35 mm (l x H)
5,08 x 22,86 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 6,35 mm (l x H)
57,15 x 19 mm (l x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,20 x 50,8 mm (l x H)
76,2 x 25,4 mm (l x H)
88,9 x 38,1 mm (l x H)
Dia. 15,24 mm
Dia. 9,53 mm
Finition:
Brillant
Mat
Satin
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Permanent
Conditionnement:
1 ROLL
1 pack
1 rouleau
33 product options available for selection
| Code produit | Forme | Dimensions (métrique) | Finition | Type d’adhésif | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 10600784 | Rectangle | 41,28 x 15,24 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 13099262 | Rectangle | 101,6 x 50,8 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 10479883 | Rond | Dia. 9,53 mm | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11504314 | Rectangle avec coins arrondis | 40 x 15 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 13019302 | Rectangle | 50,8 x 6,35 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 11896023 | Rectangle | 19 x 38,1 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 13099302 | Rectangle | 38,10 W x 6,35 mmH | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 11810855 | Rectangle | 19 x 6,35 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11816043 | Rectangle | 22,86 x 22,86 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11583784 | Rectangle | 25,4 x 4,75 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 10209922 | Rectangle avec coins arrondis | 25,4 x 9,53 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11836013 | Rectangle | 5,08 x 22,86 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 13009312 | Rectangle | 25,4 W x 12,7 mmH | Brillant | Caoutchouc, Permanent | 1 pack |
| 12834723 | Rectangle | 50,8 x 25,4 mm (l x H) | Satin | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10020942 | Rectangle | 15,24 x 48,26 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11538754 | Rectangle | 25,4 W x 76,2 mmH | Satin | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 11836023 | Rectangle | 34,93 x 45,72 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11523724 | Rectangle | 76,20 W x 25,4 mmH | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10011932 | Rectangle avec coins arrondis | Dia. 15,24 mm | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11814714 | Rectangle | 76,20 x 50,8 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11503734 | Rectangle | 31,75 x 19 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11836043 | Rectangle | 38,1 x 19 mm (l x H) | Satin | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10031932 | Rectangle | 15,24 x 38,1 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10630134 | Rectangle | 50,8 x 25,4 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10315992 | Rectangle | 48,26 x 6,35 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11885245 | Rectangle | 25,4 x 12,70 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11582715 | Rectangle | 76,2 x 25,4 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 10679343 | Rectangle | 88,9 x 38,1 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10561515 | Rectangle | 18,26 x 25,46 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11886013 | Rectangle | 15,24 x 66,68 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 12882699 | Rectangle | 22,86 x 19 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11826033 | Rectangle | 57,15 x 19 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11826043 | Rectangle | 19 x 6,35 mm (l x H) | Satin | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10600784
Fournisseur
Brady™
Code fournisseur
217072
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
336.05€
321.29€ / 1 rouleaux
Économisez 14.76€
4% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Descripción
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE, amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE ; Approuvé UL ; Acceptées par le CSA
- Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Température de service de -94 à 230 °F (-70 à 110 °C)
- Imprimantes compatibles : BBP11, BBP12, imprimante THT, noyau de 25 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE |
| Description | Etiquettes imprimables par transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc, Transparente |
| Finition | Mat |
| Format | Rouler |
| Matériau | Polyester |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante à transfert thermique |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Identification de laboratoire comme les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames. |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes à noyau BBP11, BBP12, THT 76 mm |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -196°C |
| Modèle | BPT-608-461 |
| Nb par paquet | 1000 jeux / rouleau |
| Quantité | 1000/Bte |
| Forme | Rectangle |
| Dimensions | 41,28 mm (L) x 15,24 mm (H) x 12,70 mm (Diamètre) |
| Dimensions (métrique) | 41,28 x 15,24 mm (l x H) |
| Plage de températures (impériale) | -321°F à +230°F |
| Plage de températures (métrique) | -196°C à +110°C |
| Épaisseur (impériale) | 0,0019 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,012 mm |
| Répétition verticale (métrique) | 22,4 mm |
| Dimensions (L x l) | 41,28 mm (L) x 15,24 mm (H) x 12,70 mm (Diame) |
| Longueur (impériale) | 0,6 in |
| Largeur (impériale) | 1,63 in |
| Largeur (métrique) | 41,28 mm |
| Largeur (impériale) de la zone imprimable | 41.28 mm |
| Largeur (métrique) de la zone imprimable | 30 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,6 in |
| Hauteur (impériale) de la zone imprimable | 0,6 in |
| Hauteur (métrique) | 15,24 mm |
| Hauteur (métrique) de la zone imprimable | 15,24 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) | 12,70 mm |
| Alternate Part Number | BPT-608-461 |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?