Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Code produit 11504314 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Rectangle
Rectangle avec coins arrondis
Rond
Dimensions (métrique):
101,6 x 50,8 mm (l x H)
15,24 x 38,1 mm (l x H)
15,24 x 48,26 mm (l x H)
15,24 x 66,68 mm (l x H)
18,26 x 25,46 mm (l x H)
19 x 38,1 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
22,86 x 19 mm (l x H)
22,86 x 22,86 mm (l x H)
25,4 x 4,75 mm (l x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (l x H)
25,4 x 9,53 mm (l x H)
31,75 x 19 mm (l x H)
34,93 x 45,72 mm (l x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38,1 x 19 mm (l x H)
40 x 15 mm (l x H)
41,28 x 15,24 mm (l x H)
48,26 x 6,35 mm (l x H)
5,08 x 22,86 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 6,35 mm (l x H)
57,15 x 19 mm (l x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,20 x 50,8 mm (l x H)
76,2 x 25,4 mm (l x H)
88,9 x 38,1 mm (l x H)
Dia. 15,24 mm
Dia. 9,53 mm
Finition:
Brillant
Mat
Satin
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Permanent
Conditionnement:
1 ROLL
1 pack
1 rouleau
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Dimensions (métrique) Finition Type d’adhésif Conditionnement
11504314 Rectangle avec coins arrondis 40 x 15 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 rouleau
13099262 Rectangle 101,6 x 50,8 mm (l x H) Brillant Acrylique, Permanent 1 rouleau
10479883 Rond Dia. 9,53 mm Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
13019302 Rectangle 50,8 x 6,35 mm (l x H) Brillant Acrylique, Permanent 1 rouleau
11896023 Rectangle 19 x 38,1 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
13099302 Rectangle 38,10 W x 6,35 mmH Brillant Acrylique, Permanent 1 rouleau
11810855 Rectangle 19 x 6,35 mm (l x H) Brillant Acrylique, Permanent 1 ROLL
11816043 Rectangle 22,86 x 22,86 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
11583784 Rectangle 25,4 x 4,75 mm (l x H) Brillant Acrylique, Permanent 1 rouleau
10209922 Rectangle avec coins arrondis 25,4 x 9,53 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
11836013 Rectangle 5,08 x 22,86 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
13009312 Rectangle 25,4 W x 12,7 mmH Brillant Caoutchouc, Permanent 1 pack
12834723 Rectangle 50,8 x 25,4 mm (l x H) Satin Acrylique, Permanent 1 ROLL
10020942 Rectangle 15,24 x 48,26 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
11538754 Rectangle 25,4 W x 76,2 mmH Satin Acrylique, Permanent 1 rouleau
11836023 Rectangle 34,93 x 45,72 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
11523724 Rectangle 76,20 W x 25,4 mmH Brillant Acrylique, Permanent 1 ROLL
10011932 Rectangle avec coins arrondis Dia. 15,24 mm Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
11814714 Rectangle 76,20 x 50,8 mm (l x H) Brillant Acrylique, Permanent 1 ROLL
11503734 Rectangle 31,75 x 19 mm (l x H) Brillant Acrylique, Permanent 1 ROLL
11836043 Rectangle 38,1 x 19 mm (l x H) Satin Acrylique, Permanent 1 ROLL
10031932 Rectangle 15,24 x 38,1 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
10630134 Rectangle 50,8 x 25,4 mm (l x H) Brillant Acrylique, Permanent 1 ROLL
10315992 Rectangle 48,26 x 6,35 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
11885245 Rectangle 25,4 x 12,70 mm (l x H) Brillant Acrylique, Permanent 1 ROLL
10600784 Rectangle 41,28 x 15,24 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
11582715 Rectangle 76,2 x 25,4 mm (l x H) Brillant Acrylique, Permanent 1 rouleau
10679343 Rectangle 88,9 x 38,1 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
10561515 Rectangle 18,26 x 25,46 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
11886013 Rectangle 15,24 x 66,68 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
12882699 Rectangle 22,86 x 19 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
11826033 Rectangle 57,15 x 19 mm (l x H) Mat Acrylique, Permanent 1 ROLL
11826043 Rectangle 19 x 6,35 mm (l x H) Satin Acrylique, Permanent 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Code produit 11504314 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 800536
En stock
Les étiquettes imprimables par transfert thermique en polyester sont fabriquées en polyester permanent (B-423), idéal pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiqu
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE, amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE ; Approuvé UL ; Acceptées par le CSA
  • Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -94 à 230 °F (-70 à 110 °C)
  • Imprimantes compatibles : BBP11, BBP12, imprimante THT, noyau de 25 mm
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
Description Etiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc, Transparente
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification de laboratoire comme les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames.
À utiliser avec (équipement) BBP11, BBP12, PR De plus, imprimantes à noyau THT 76 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle BPTLAB-20-461-2.5
Nb par paquet 1000/Bte
Quantité 2500
Forme Rectangle avec coins arrondis
Dimensions 40,00 mm (L) x 15,00 mm (H) x 9,00 mm (Diamètre)
Dimensions (métrique) 40 x 15 mm (l x H)
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Épaisseur (métrique) 0,012 mm
Répétition verticale (métrique) 21,7 mm
Dimensions (L x l) 15 x 40 mm
Longueur (impériale) 0,59 in
Largeur (impériale) 1,57 in
Largeur (métrique) 40 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 40.00 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 30 mm
Hauteur (impériale) 0,59 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,59 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 15 mm
Diamètre (impériale) 0,354 in
Diamètre (métrique) 9,00 mm
Alternate Part Number BPTLAB-20-461-2.5