Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Étiquettes et étiqueteuses
- Étiquettes préimprimées personnalisées
- Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Code produit 11583784
Change view
Click to view available options
Forme:
Rectangle
Rectangle avec coins arrondis
Rond
Dimensions (métrique):
101,6 x 50,8 mm (l x H)
15,24 x 38,1 mm (l x H)
15,24 x 48,26 mm (l x H)
15,24 x 66,68 mm (l x H)
18,26 x 25,46 mm (l x H)
19 x 38,1 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
22,86 x 19 mm (l x H)
22,86 x 22,86 mm (l x H)
25,4 x 4,75 mm (l x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (l x H)
25,4 x 9,53 mm (l x H)
31,75 x 19 mm (l x H)
34,93 x 45,72 mm (l x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38,1 x 19 mm (l x H)
40 x 15 mm (l x H)
41,28 x 15,24 mm (l x H)
48,26 x 6,35 mm (l x H)
5,08 x 22,86 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 6,35 mm (l x H)
57,15 x 19 mm (l x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,20 x 50,8 mm (l x H)
76,2 x 25,4 mm (l x H)
88,9 x 38,1 mm (l x H)
Dia. 15,24 mm
Dia. 9,53 mm
Finition:
Brillant
Mat
Satin
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Permanent
Conditionnement:
1 ROLL
1 pack
1 rouleau
33 product options available for selection
| Code produit | Forme | Dimensions (métrique) | Finition | Type d’adhésif | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11583784 | Rectangle | 25,4 x 4,75 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 13099262 | Rectangle | 101,6 x 50,8 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 10479883 | Rond | Dia. 9,53 mm | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11504314 | Rectangle avec coins arrondis | 40 x 15 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 13019302 | Rectangle | 50,8 x 6,35 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 11896023 | Rectangle | 19 x 38,1 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 13099302 | Rectangle | 38,10 W x 6,35 mmH | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 11810855 | Rectangle | 19 x 6,35 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11816043 | Rectangle | 22,86 x 22,86 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10209922 | Rectangle avec coins arrondis | 25,4 x 9,53 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11836013 | Rectangle | 5,08 x 22,86 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 13009312 | Rectangle | 25,4 W x 12,7 mmH | Brillant | Caoutchouc, Permanent | 1 pack |
| 12834723 | Rectangle | 50,8 x 25,4 mm (l x H) | Satin | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10020942 | Rectangle | 15,24 x 48,26 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11538754 | Rectangle | 25,4 W x 76,2 mmH | Satin | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 11836023 | Rectangle | 34,93 x 45,72 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11523724 | Rectangle | 76,20 W x 25,4 mmH | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10011932 | Rectangle avec coins arrondis | Dia. 15,24 mm | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11814714 | Rectangle | 76,20 x 50,8 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11503734 | Rectangle | 31,75 x 19 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11836043 | Rectangle | 38,1 x 19 mm (l x H) | Satin | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10031932 | Rectangle | 15,24 x 38,1 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10630134 | Rectangle | 50,8 x 25,4 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10315992 | Rectangle | 48,26 x 6,35 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11885245 | Rectangle | 25,4 x 12,70 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10600784 | Rectangle | 41,28 x 15,24 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11582715 | Rectangle | 76,2 x 25,4 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 10679343 | Rectangle | 88,9 x 38,1 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10561515 | Rectangle | 18,26 x 25,46 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11886013 | Rectangle | 15,24 x 66,68 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 12882699 | Rectangle | 22,86 x 19 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11826033 | Rectangle | 57,15 x 19 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11826043 | Rectangle | 19 x 6,35 mm (l x H) | Satin | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11583784
Fournisseur
Brady™
Code fournisseur
030221
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE, amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE ; Approuvé UL ; Acceptées par le CSA
- Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Température de service de -94 à 230 °F (-70 à 110 °C)
- Imprimantes compatibles : BBP11, BBP12, imprimante THT, noyau de 25 mm
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815) |
| Description | Etiquettes imprimables par transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Rouler |
| Matériau | Polyester |
| Côtés imprimables | Impression unilatérale |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante à transfert thermique |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Identification de cartes de circuit et de composants, identification en laboratoire |
| À utiliser avec (équipement) | BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500 |
| Répétition horizontale (métrique) | 27.31 mm |
| Étiquettes par rangée | 3 |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -70°C |
| Modèle | THT-41-423-10 |
| Nb par paquet | 10 000 étiquettes par rouleau |
| Quantité | 3000/boîte |
| Forme | Rectangle |
| Dimensions | 25.40 mm (W) x 4.75 mm (H) |
| Dimensions (métrique) | 25,4 x 4,75 mm (l x H) |
| Plage de températures (impériale) | -94 °F à +230 °F |
| Plage de températures (métrique) | -70°C à +110°C |
| Épaisseur (impériale) | 0,003 in |
| Épaisseur (métrique) | 0.019 mm |
| Répétition verticale (métrique) | 7.29 mm |
| Dimensions (L x l) | 4.75 x 25.40 mm |
| Longueur (impériale) | 0,187 in |
| Largeur (impériale) | 1 in |
| Largeur (métrique) | 25.4 mm |
| Largeur (impériale) de la zone imprimable | 25.40 mm |
| Largeur (métrique) du rouleau | 85.09 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,187 in |
| Hauteur (métrique) | 4.75 mm |
| Alternate Part Number | THT-41-423-10 |
| Afficher plus Afficher moins |