Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Étiquettes et étiqueteuses
- Étiquettes préimprimées personnalisées
- Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Code produit 13099262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Rectangle
Rectangle avec coins arrondis
Rond
Dimensions (métrique):
101,6 x 50,8 mm (l x H)
15,24 x 38,1 mm (l x H)
15,24 x 48,26 mm (l x H)
15,24 x 66,68 mm (l x H)
18,26 x 25,46 mm (l x H)
19 x 38,1 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
22,86 x 19 mm (l x H)
22,86 x 22,86 mm (l x H)
25,4 x 4,75 mm (l x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (l x H)
25,4 x 9,53 mm (l x H)
31,75 x 19 mm (l x H)
34,93 x 45,72 mm (l x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38,1 x 19 mm (l x H)
40 x 15 mm (l x H)
41,28 x 15,24 mm (l x H)
48,26 x 6,35 mm (l x H)
5,08 x 22,86 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 6,35 mm (l x H)
57,15 x 19 mm (l x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,20 x 50,8 mm (l x H)
76,2 x 25,4 mm (l x H)
88,9 x 38,1 mm (l x H)
Dia. 15,24 mm
Dia. 9,53 mm
Finition:
Brillant
Mat
Satin
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Permanent
Conditionnement:
1 ROLL
1 pack
1 rouleau
33 product options available for selection
| Code produit | Forme | Dimensions (métrique) | Finition | Type d’adhésif | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13099262 | Rectangle | 101,6 x 50,8 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 10479883 | Rond | Dia. 9,53 mm | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11504314 | Rectangle avec coins arrondis | 40 x 15 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 13019302 | Rectangle | 50,8 x 6,35 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 11896023 | Rectangle | 19 x 38,1 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 13099302 | Rectangle | 38,10 W x 6,35 mmH | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 11810855 | Rectangle | 19 x 6,35 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11816043 | Rectangle | 22,86 x 22,86 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11583784 | Rectangle | 25,4 x 4,75 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 10209922 | Rectangle avec coins arrondis | 25,4 x 9,53 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11836013 | Rectangle | 5,08 x 22,86 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 13009312 | Rectangle | 25,4 W x 12,7 mmH | Brillant | Caoutchouc, Permanent | 1 pack |
| 12834723 | Rectangle | 50,8 x 25,4 mm (l x H) | Satin | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10020942 | Rectangle | 15,24 x 48,26 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11538754 | Rectangle | 25,4 W x 76,2 mmH | Satin | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 11836023 | Rectangle | 34,93 x 45,72 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11523724 | Rectangle | 76,20 W x 25,4 mmH | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10011932 | Rectangle avec coins arrondis | Dia. 15,24 mm | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11814714 | Rectangle | 76,20 x 50,8 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11503734 | Rectangle | 31,75 x 19 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11836043 | Rectangle | 38,1 x 19 mm (l x H) | Satin | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10031932 | Rectangle | 15,24 x 38,1 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10630134 | Rectangle | 50,8 x 25,4 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10315992 | Rectangle | 48,26 x 6,35 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11885245 | Rectangle | 25,4 x 12,70 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10600784 | Rectangle | 41,28 x 15,24 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11582715 | Rectangle | 76,2 x 25,4 mm (l x H) | Brillant | Acrylique, Permanent | 1 rouleau |
| 10679343 | Rectangle | 88,9 x 38,1 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 10561515 | Rectangle | 18,26 x 25,46 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11886013 | Rectangle | 15,24 x 66,68 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 12882699 | Rectangle | 22,86 x 19 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11826033 | Rectangle | 57,15 x 19 mm (l x H) | Mat | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
| 11826043 | Rectangle | 19 x 6,35 mm (l x H) | Satin | Acrylique, Permanent | 1 ROLL |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
13099262
Fournisseur
Brady™
Code fournisseur
030245
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
300.00€
251.33€ / 1 rouleaux
Économisez 48.67€
16% de réduction
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
251.32 EUR valable jusqu'au 2026-08-14
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28007" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28007" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Conforme à la directive RoHS 2005/618/CE, amendement MCV à la directive RoHS 2002/95/CE ; Approuvé UL ; Acceptées par le CSA
- Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Température de service de -94 à 230 °F (-70 à 110 °C)
- Imprimantes compatibles : BBP11, BBP12, imprimante THT, noyau de 25 mm
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815) |
| Description | Etiquettes imprimables par transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Rouler |
| Matériau | Polyester |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante à transfert thermique |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Identification d’actifs, étiquettes de classement et de type plaque signalétique |
| À utiliser avec (équipement) | BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500 |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -70°C |
| Modèle | THT-55-423-1 |
| Nb par paquet | 1000 étiquettes par rouleau |
| Quantité | 1000/Bte |
| Forme | Rectangle |
| Dimensions | 101.60 mm (W) x 50.80 mm (H) |
| Dimensions (métrique) | 101,6 x 50,8 mm (l x H) |
| Plage de températures (impériale) | -94 °F à +230 °F |
| Plage de températures (métrique) | -70°C à +110°C |
| Épaisseur (impériale) | 0,003 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,019 mm |
| Répétition verticale (métrique) | 53,98 mm |
| Dimensions (L x l) | 101.60 mm (W) x 50.80 mm (H) |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Largeur (métrique) | 101,60 mm |
| Largeur (impériale) de la zone imprimable | 101.60 mm |
| Hauteur (impériale) | 2 in |
| Hauteur (métrique) | 50,8 mm |
| Alternate Part Number | THT-55-423-1 |
| Afficher plus Afficher moins |