Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 3A-200 *200-B7541 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs pour tuyaux et signaux de sécurité |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Épaisseur | 0,024 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Afficher plus |