Learn More
Cytiva Vanne à moteur en polyétheréthercétone PV-908
Code produit 10606900 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression de fonctionnement:
250 bar
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pression de fonctionnement Conditionnement
10606900 250 bar 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10606900 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18110841
En stock
La vanne à moteur PV-908, 25 Mpa, peut être utilisée comme vanne de colonne ou vanne d’échappement sur les systèmes de conception ÅKTA
La vanne à moteur PV-908, 25 Mpa, peut être utilisée comme vanne de colonne ou vanne d’échappement sur les systèmes de conception ÅKTA. Les vannes INV-907, IV-908 et PV-908 sont des vannes motorisées utilisées dans la plateforme de conception ÅKTA. INV-907 est une vanne à 7 ports (Fig 1) principalement destinée à l’injection d’échantillon. IV-908 et PV-908 sont des versions à 8 ports pour la sélection de colonnes, d’échantillons ou de tampons. IV-908 peut être utilisée à des pressions allant jusqu’à 20 bar (2 Mpa, 290 psi) et est utilisée sur le côté basse pression dans un système ; PV-908 et INV-907 peuvent fonctionner jusqu’à 250 bar (25 Mpa, 3625 psi) et sont utilisées sur le côté haute pression dans un système. Toutes les vannes sont contrôlées par UNICORN.
  • Une gamme de vannes manuelles et automatisées répondant à diverses exigences en matière de performances.
  • Conçues pour la biocompatibilité et des années de service fiable, chacune peut être insérée dans le circuit d’écoulement sans provoquer de mélange ou de dilution inutile des échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Solutions aqueuses et solvants organiques
Comprend Câble UniNet
Matériau PEEK
Modèle PV-908
Pression de fonctionnement 250 bar
Type Vanne motorisée PV-908
No. of Ports 8 ports