Description
- Les pièces en contact avec les liquides sont résistantes aux solvants organiques
- Les parties mouillées résistent aux solutions tampons salines.
- À l'exception de l'acétate d'éthyle pur, de l'hexane pur et du tétrahydrofurane pur.
- Polyétheréthercétone (PEEK )
Spécification
Spécification
| Type | Boucle d’échantillonnage |
| Matériau | PEEK |
| Taille de connexion (métrique) | 1,58 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 0,75 mm |
| Volume (métrique) | 500 μl |