Learn More
Cole-Parmer™ Écope en polyéthylène
Code produit 11790059 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4,06 mm
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
11790059 4,06 mm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11790059 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9915702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.59€
    231.06€ / 24 pièces
    Économisez 16.53€
    6% de réduction
Expédition estimée: 15-01-2027
Écope jetable comprenant des extrémités coniques et tasseau de câble à faible accrochage pour réduire les suspensions et les accrocs. L’écope en polyéthylène Cole-Parmer™ comprend une buse coudée pour garantir un contrôle positif du clapet anti-reto
  • Écope jetable
  • Extrémités coniques et tasseau à faible accrochage pour réduire les suspensions et les accrocs
  • La buse coudée garantit un contrôle positif du clapet anti-retour
  • La structure en polyéthylène vierge offre résist
Spécification
Type de produit Écope
Matériau Polyéthylène
Comprend Clapet anti-retour
Diamètre (métrique) externe 4,06 mm
Longueur (métrique) 91,4 cm