Learn More
BRAND™ Seau en PEHD
Code produit 10613972 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Hauteur (métrique):
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10613972 5 L 240 mm 1 pièce
10633972 - - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10613972 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 71772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.75€
    17.85€ / 1 pièces
    Économisez 0.90€
    4% de réduction
En stock
Fabriqué en polyéthylène haute densité. Les seaux en PEBD BRANDtrade; comprennent une poignée et des marques de graduation. Sans bec verseur. Couvercle poussoir disponible séparément.
  • En polyéthylène haute densité.
  • Gradués.
  • Comprend une poignée.
  • Sans bec verseur.
  • Couvercle poussoir disponible séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Graduations Oui
Hauteur (métrique) 240 mm
Comprend Poignée