Learn More
Cytiva Tube capillaire en polyéthylène
Code produit 11340002 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
10 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
11340002 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11340002 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 19004001
En stock
Tubulure en polyéthylène (10 m) d’un diamètre intérieur de 1 mm pour la distribution de liquide dans les systèmes de chromatographie.
  • Matériau : Polyéthylène (PE)
  • Longueur : 10 mètres
  • Diamètre : 1 mm de diamètre interne / 1,8 mm de diamètre externe
  • Pièce en contact avec des liquides : Oui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tubulure capillaire
Diamètre (impériale) interne 0,04 in
Diamètre (impériale) externe 0,07 in
Diamètre (métrique) interne 1 mm
Diamètre (métrique) externe 1,8 mm
Longueur totale (métrique) 10 m
Matériau PE