Learn More
Polyéthylène, chloré, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319648
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319648 250 g 250g
11329648 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044146.30
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 64754-90-1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64754-90-1
Numéro MDL MFCD00084424
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene
Couleur Blanc
Note relative au nom Chlorinated
Forme physique Poudre
Informations sur la solubilité Soluble in cyclohexanone and toluene
Quantité 250 g
Indice de réfraction 1.22