Learn More
Polyéthylène, chloré, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329648
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11329648 1 kg 1kg
11319648 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044146.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 64754-90-1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64754-90-1
Numéro MDL MFCD00084424
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene
Couleur Blanc
Note relative au nom Chlorinated
Forme physique Poudre
Informations sur la solubilité Soluble in cyclohexanone and toluene
Quantité 1 kg
Indice de réfraction 1.22