Learn More
Kartell™ Flacon compte-gouttes de type Ranvier
Code produit 10585231
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10585231 100 ml 10 pièces
12681016 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10585231 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0038900
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distribuez de façon répétée et précise des réactifs grâce à un flacon compte-gouttes qui constitue une excellente alternative aux dispositifs de pipetage. Le flacon compte-gouttes de type Ranvier Kartell™ est livré complet avec un tube en polyéthylè
  • Livrés avec un tube en PE et une tétine en caoutchouc
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Neutre
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Comprend Tube en polyéthylène, tétine en caoutchouc
Matériau Polyéthylène
Quantité 10Pack
Gamme de produits Flacon
Hauteur (métrique) 115 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Diamètre (métrique) 43 mm