Learn More
Kartell™ Flacon compte-gouttes de type Ranvier
Description
- Livrés avec un tube en PE et une tétine en caoutchouc
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Neutre |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Comprend | Tube en polyéthylène, tétine en caoutchouc |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 10Pack |
| Gamme de produits | Flacon |
| Hauteur (métrique) | 96 mm |
| Type de produit | Flacon compte-gouttes |
| Diamètre (métrique) | 35 mm |