Learn More
asecos™ Cale de fût en polyéthylène (paquet de 3 pièces)
Code produit 17826416 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
4,72 po
6,38 po
Conditionnement:
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) unitSize
17826416 4,72 po 3 pièces
17856376 6,38 po 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17826416 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 18290
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le calage de fût en polyéthylène (paquet de 3 pièces) est idéal pour vider les fûts en toute sécurité.
  • paquet de 3 pièces
  • Cale de fût PE
Spécification
Type de produit Robinet
Couleur Marron
Matériau Polyéthylène
Quantité 1
Largeur (impériale) 4,72 po
Largeur (métrique) 120.00 mm
Hauteur (impériale) 4,72 in
Hauteur (métrique) 120.00 mm
Poids (impériale) 2.97 lb.
Poids (métrique) 1.346 kg