Läs mer
asecos™ Cale de fût en polyéthylène (paquet de 3 pièces)
Produktkod. 17856376 Handla allt asecos Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Largeur (impériale):
4,72 po
6,38 po
Förpackningsstorlek:
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Largeur (impériale) Förpackningsstorlek
17856376 6,38 po 3 pièces
17826416 4,72 po 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17856376 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 18291
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Le calage de fût en polyéthylène (paquet de 3 pièces) est idéal pour vider les fûts en toute sécurité.
  • paquet de 3 pièces
  • Cale de fût PE
Specifikationer
Type de produit Robinet
Couleur Marron
Matériau Polyéthylène
Quantité 3
Largeur (impériale) 6,38 po
Largeur (métrique) 162.00 mm
Hauteur (impériale) 6,14 in
Hauteur (métrique) 156.00 mm
Poids (impériale) 2.97 lb.
Poids (métrique) 1.346 kg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.