Learn More
asecos™ Cale de fût en polyéthylène
Code produit 17876586 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
2,95 po
6,38 po
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
17876586 2,95 po 1 pièce
17816476 6,38 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17876586 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 2801
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le support de fût en polyéthylène est idéal pour vider les fûts en toute sécurité.
  • Joint en EPDM
  • Pour les produits chimiques caustiques et agressifs
Spécification
Type de produit Robinet à tambour
Couleur Marron
Matériau Polyéthylène
Largeur (impériale) 2,95 po
Largeur (métrique) 75.00 mm
Hauteur (impériale) 7,09 in
Hauteur (métrique) 180.00 mm
Poids (impériale) 0.95 lb.
Poids (métrique) 0.43 kg