Learn More
Kartell™ Tubes de séchage coniques
Code produit 10478272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
170 mm
220 mm
270 mm
Conditionnement:
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10478272 170 mm 5 pièces
10001041 270 mm 5 pièces
10162711 220 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10478272 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0044600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    12.84€ / 5 pièces
    Économisez 1.16€
    8% de réduction
En stock
Les tubes de séchage coniques Kartell™ sont parfaits pour le séchage des gaz et comportent deux extrémités dotées d’un raccord conique à pousser pour accueillir les flexibles en caoutchouc.
  • Les deux extrémités sont dotées de raccords coniques à pousser pour prendre des flexibles en caoutchouc de diamètres de 8-10 mm
  • Idéal pour les gaz
  • Fabriqué en PE
Spécification
Longueur (métrique) 170 mm
Nbre par carton Lot de 5
Nb par paquet Lot de 5
Matériau Polyéthylène
Type de produit Tube de séchage