Learn More
Thermo Scientific™ Sachet de gants en polyéthylène, 43 cm (17 po) x 43 cm (17 po) x 28 cm (11 po), entrée 29 cm (11,5 po)
Code produit 11453880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11453880 Polyéthylène 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453880 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 091717.LL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00€
    369.65€ / 4 pièces
    Économisez 89.35€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
À utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou de matériaux sensibles à l’air/à l’humidité. Idéal pour l’utilisation en laboratoire et l’échantillonnage sur le terrain.
Le sachet de gants en polyéthylène est destiné à un usage en laboratoire et à l’échantillonnage sur le terrain. Utilisé pour la manipulation de produits chimiques et de matériaux de haute pureté sensibles à l’air et à l’humidité.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Une alternative portable aux boîtes à gants standard
  • Inclut bouchon, coupleur de tubulure et gants en coton
  • Idéal pour la manipulation de produits chimiques ou de matériaux sensibles à l’air/à l’humidité
  • À utiliser dans le laboratoire et/ou l’échantillonnage sur le terrain
  • Disponibles en plusieurs tailles et quantités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyéthylène
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 in)
À utiliser avec (application) Échantillonnage sur le terrain, utilisation en laboratoire
Comprend Bouchon, tuyauterie couplée, gants en coton.
Longueur (impériale) 17 in
Quantité 4 poches