Learn More
Cole-Parmer™ Chambres de gants gonflables Glove Bag™
Code produit 12328627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
431,8 mm
508 mm
685,8 mm
939,8 mm
Largeur (métrique):
431,8 mm
508 mm
635 mm
685,8 mm
939,8 mm
Hauteur (métrique):
279,4 mm
304,8 mm
381 mm
457,2 mm
939,8 mm
Conditionnement:
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
12328627 431,8 mm 685,8 mm 304,8 mm 6 pièces
12318627 431,8 mm 431,8 mm 279,4 mm 6 pièces
12368627 508 mm 508 mm 304,8 mm 6 pièces
12338627 685,8 mm 685,8 mm 381 mm 6 pièces
12358627 939,8 mm 635 mm 939,8 mm 6 pièces
12348627 685,8 mm 939,8 mm 457,2 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12328627 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0440832
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.26€
    382.49€ / 6 pièces
    Économisez 57.77€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Protégez-vous et votre matériel rapidement sans perdre de place sur votre paillasse grâce à ces sacs à gants. Les sacs à gants gonflables Glove Bag™ établissent en quelques minutes une atmosphère de travail de haute pureté. Ces sacs gonflables éliminent efficacement l’oxygène et l’humidité lors de la manipulation du matériel.
Alternative aux boîtes à gants standard—ces sacs à gants durables en PE sont réutilisables, tout en pouvant être jetés grâce à leur prix raisonnable. Ces sacs sont faciles à utiliser—il vous suffit de glisser votre équipement dans les manches, d’en assurer l’étanchéité, de connecter le port pour le gaz (accepte les tubulures d’un dia. int. de 3⁄8 po) à votre alimentation en gaz, et de gonfler.
  • Les sacs jetables simplifient le nettoyage
  • Deux manches pour l’équipement et deux ports pour gaz à l’arrière pour une polyvalence accrue
  • Les sacs de gants en polyéthylène ont une épaisseur de 2,5 mil
  • Non autoclavables et non stériles
  • Une paire de gants en coton, un coupleur de tubulure et un bouchon compris
Ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient.
Spécification
Matériau Polyéthylène
Hauteur (métrique) 304,8 mm
Comprend Une paire de gants en coton, coupleur de tubulure et un bouchon
Longueur (métrique) 431,8 mm
Quantité 6/paquet
Largeur (métrique) 685,8 mm