Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sac à gants en polyéthylène
Code produit 11463880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 in)
27 x 17 in
27 x 27 in
37 x 27 in
37 x 37 in
Quantité:
1 de chaque
4/boîte
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Quantité Conditionnement
11463880 27 x 17 in 1 de chaque 1 pièce
11443880 43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 in) 1 de chaque 1 pièce
11473880 27 x 17 in 4/boîte 4 pièces
11440960 27 x 27 in 1 de chaque 1 pièce
11483880 27 x 27 in 4/boîte 4 pièces
15464135 37 x 27 in 1 de chaque 1 pièce
15474135 37 x 27 in 4/boîte 4 pièces
11413890 37 x 37 in 1 de chaque 1 pièce
11403890 37 x 37 in 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11463880 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 092717.LK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.18€
    129.65€ / 1 pièces
    Économisez 32.53€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
À utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou de matériaux sensibles à l’air/à l’humidité. Idéal pour l’utilisation en laboratoire et l’échantillonnage sur le terrain.
Polyethylene Glove Bag is used for handling the air and moisture sensitive chemicals in laboratories. It is also used for field sampling and minimizes work exposure. Further, it preserves the integrity of the sample during storage. In addition to this, it serves as a portable laboratory for conducting tests and crime scene investigations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Une alternative portable aux boîtes à gants standard
  • Inclut bouchon, coupleur de tubulure et gants en coton
  • Idéal pour la manipulation de produits chimiques ou de matériaux sensibles à l’air/à l’humidité
  • À utiliser dans le laboratoire et/ou l’échantillonnage sur le terrain
  • Disponibles en plusieurs tailles et quantités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Polyéthylène
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 27 x 17 in
À utiliser avec (application) Échantillonnage sur le terrain, utilisation en laboratoire
Comprend Bouchon, tuyauterie couplée et gants en coton.
Longueur (impériale) 27 po
Quantité 1 de chaque