Learn More
MedChemExpress Polyethylene glycol 12-hydroxystearate
Spécification
Spécification
| CAS | 61909-81-7 |
| Solubilité | Ethanol : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture |
| Quantité | 50 g |
| Type de produit | Biochemical Assay Reagents |
| Conditions d’expédition | Room temperature |