Learn More
Polyethylene Glycol 3350, Powder, BAKER™, J.T. Baker™
Code produit. 15588824 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Seau en PE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15588824
Marque: Avantor J.T.Baker U22108
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene Glycol 3350
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Poids de la formule 3000 to 3700 (Average)
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large