Learn More
Polyéthylène glycol 400, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439467 1000 g 1000g
11449467 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21992.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.09€
    65.65€ / 1000g
    Économisez 15.44€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Le polyéthylène glycol est utilisé dans différentes formulations pharmaceutiques. Il est utilisé dans les imprimantes Hewlett-Packard Designjet comme solvant pour l’encre et comme lubrifiant pour les têtes d’impression. C’est une matière première importante pour la fabrication de polyuretnae, de sels PEG d’acides laurique, oléique et stéarique et de latex.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG 400
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Specifications
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol 400
pH 5 to 7
Point de fusion 4°C to 8°C
Densité 1.126
Quantité 1000 g
Point d’éclair 240°C (464°F)
Odeur Odorless
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Indice de réfraction 1.466
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7568
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetone,alcohols,benzene,glycerin,glycols and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with aliphatic hydrocarbons.