Learn More
Polyéthylèneglycol 6000, Flocons, Ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15825328 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15825328 1 kg Flacon en plastique 1kg
15835328 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15825328 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J19972.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
  • Differential precipitation of DNA.
  • Enhances hybridization rate of nucleic acids.
  • Improves efficiency of end-labeling with T4 Polynucleotide Kinase(1,2).
  • Used in ligation of blunt ended DNA.
  • Precipitates bacteriophage ± particles and plasmid DNA.
  • Used in preparing single-stranded M13 DNA.
  • Promotes cell fusion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Précipitation différentielle de l’ADN
  • Améliore le taux d’hybridation des acides nucléiques
  • Améliore l’efficacité de l’étiquetage final avec la T4 polynucléotide Kinase (1,2)
  • Utilisé dans la ligature de l’ADN à extrémités franches
  • Précipite± les particules bactériophages et l’ADN plasmidique
  • Utilisé dans la préparation13 de l’ADN M de fragments monocaténaires
  • Favorise la fusion des cellules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG 6000
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene Glycol 6000
Forme physique Paillettes
Point de fusion 60°C to 63°C
Quantité 1 kg