Learn More
Polyéthylèneglycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents
Code produit 10407773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407773 1 kg Flacon poly 1kg
10224963 100 g Bouteille en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10407773 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2331
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
Polyéthylèneglycol 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, numéro CAS-25322-68-3, oxyde de polyéthylène, carbowax, PEG 8000, 1 kg, gris, blanc, 7000 à 9000, ATTENTION !
Polyéthylèneglycol 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, numéro CAS-25322-68-3, oxyde de polyéthylène, carbowax, PEG 8000, 1 kg, gris, blanc, 7000 à 9000, ATTENTION !
Le PEG 8000 est adapté comme milieu pour la fusion de cellules de mammifères. Il est également utilisé pour précipiter le bactériophage à partir de surnageants de cellules lysées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene Glycol 8000
Couleur Blanc
pH 5 à 7
Forme physique Solide
Point de fusion 55 °C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Quantité 1 kg
Poids de la formule 7000 à 9000
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon poly