Learn More
Éther monododécylique de polyéthylène glycol, TRC
Code produit 30415755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30415755 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30415755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2802805G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Polyoxyl Lauryl Ether
CAS 9002-92-0
Formule moléculaire C58H118O24
Quantité 5 g
Synonyme Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether
SMILES CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH]
Poids moléculaire (g/mol) 1199.54
Poids de la formule 1198.8