Learn More
polyéthylène glycol, MP Biomedicals™
Code produit 11476591 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11476591 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11476591 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219483901
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol
Couleur Blanc
CAS 25322-68-3
Forme physique Poudre
Formule moléculaire (C2H4O)n
Numéro MDL MFCD01779601
Densité 1.1 to 1.2g/mL
Synonyme Carbowax, Alkapol PEG-200
Quantité 1 kg
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Poids de la formule 8000