Learn More
Polyéthylène glycol, MP Biomedicals™
Code produit 11487152 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487152 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11487152 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02151916.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    108.15€ / 500g
    Économisez 5.85€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Polymère formé par condensation d’oxyde d’éthylène et d’eau. Le polyéthylène glycol MP Biomedicals (PEG) est utilisé dans de nombreuses applications, de la médecine à la fabrication industrielle, notamment la précipitation de protéines.
Le PEG est utilisé dans une grande variété d’applications biomédicales et de laboratoire, notamment :
  • La précipitation des protéines
  • Comme agent de fusion pour accroître l’effet de macrophages sur l’hybridome
  • Dans la séparation et la purification de biomolécules
  • Dans l’induction de l’hybridation cellulaire
  • Pour récupérer des virus pathogènes et des rotavirus humains dans des échantillons d’eau, d’huîtres et de sédiments
  • Ses effets contre la prolifération cellulaire et antitumoraux via l’induction de l’apoptose ont été démontrés
Utilisation du PEG :
  • Les PEG sont sensibles à la dégradation oxydative en présence d’air, la réduction de l’exposition aux températures élevées et à l’oxygène ou l’ajout d’un antioxydant peut limiter la dégradation
  • Les PEG ne s’hydrolysent pas et ne se détériorent pas pendant le stockage
  • Les PEG ne favorisent pas la formation de moisissures
  • Le PEG est incompatible avec le phénol et peut réduire l’action antimicrobienne d’autres conservateurs
Spécification
CAS 107-21-1
Point de fusion 55 °C à 65 °C
Densité 1,1 – 1,2 g/mL (litt.)
pH 4,5 à 7,5 (solution aqueuse à 5 %)
Formule moléculaire C2H6O2
Quantité 500 g
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, polyethylene glycol, macrogol
Informations sur la solubilité Soluble en solution aqueuse (100 mg/mL, solution claire et incolore).
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Poids de la formule 3 400 en moyenne
Tension de vapeur <0,01 mmHg à 20 °C (litt.)
Forme physique Poudre de couleur blanche