Learn More
Polyéthylène glycol, MP Biomedicals™
Code produit 11425372 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425372 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11425372 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02195445.5
Peut être utilisé pour précipiter l’ADN. Le polyéthylène glycol MP Biomedicals (PEG) est un polymère de condensation d’oxyde d’éthylène et d’eau. Les PEG sont sensibles à la dégradation oxydative en présence d’air. Les PEG ne s’hydrolysent pas et ne se dé
Le PEG est utilisé dans la précipitation des protéines, comme agent de fusion pour accroître l’effet des macrophages sur l’hybridome, dans la séparation et la purification des biomolécules et dans l’induction de l’hybridation cellulaire. Le PEG 8000 peut être utilisé pour précipiter l’ADN. Le PEG est également utilisé pour récupérer les virus pathogènes et les rotavirus humains d’échantillons d’eau, d’huîtres et de sédiments. Les effets du PEG contre la prolifération cellulaire et antitumoraux via l’induction de l’apoptose ont été démontrés.
  • Les PEG sont sensibles à la dégradation oxydative en présence d’air
    • La réduction de l’exposition du PEG aux températures élevées et/ou l’exposition à l’oxygène, ou l’ajout d’un antioxydant, peut limiter la dégradation
  • Les PEG ne s’hydrolysent pas et ne se détériorent pas pendant le stockage
  • Les PEG ne favorisent pas la formation de moisissures
  • Le PEG est incompatible avec le phénol et peut réduire l’action antimicrobienne d’autres conservateurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 25322-68-3
Point de fusion 56°C to 66°C
Densité 1.1-1.2g/mL (Lit.)
pH 5.0 to 7.0 (5% aq. soln.)
Formule moléculaire (C2H4O)n
Numéro MDL MFCD01779601
Quantité 500 g
Synonyme Carbowax, PEG, Poly(Ethylene Oxide), Alkapol PEG-200
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous solution (50mg/mL, clear, colorless solution).
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H]OCCO
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Poids de la formule ∼8000
Tension de vapeur <0.01mmHg at 20°C (Lit.)
Forme physique Poudre blanc cassé