Learn More
Polyéthylène glycol (PEG), sol. à 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414099 100 mL 100mL
15424099 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414099 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61495.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Polyethylene glycol is used as a thickening agent and gel binder in the pharmaceutical industry. It is used as a analytical reagents, substrates, flocculants, dispersants, lubricants, emulsifiers, moisturizers, food additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le polyéthylène glycol est utilisé comme agent épaississant et liant pour gel dans l’industrie pharmaceutique. Il est utilisé comme réactif analytique, substrat, floculant, dispersant, lubrifiant, émulsifiant, hydratant, additif alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Contient 50 % de PEG 3350 dans une solution d’acétate de lithium 0,1M, pH 4,9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol (PEG)
Couleur Incolore
Quantité 100 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % de PEG dans 0,1 M de solution d’acétate de lithium
Forme physique Liquide visqueux