Learn More
Alfa Aesar™ PE, haute densité
Code produit. 11348888
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 11348888
Marque: Alfa Aesar™ 041731.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 9002-88-4
Formule moléculaire (C2H4)n
Poids moléculaire (g/mol) 28.05
Numéro MDL MFCD00084423
Clé InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
CID PubChem 6325
ChEBI CHEBI:18153
Nom IUPAC éthylène
SMILES *-CC-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene
Note relative au nom High density
Forme physique Granulés
Densité 0.95 g/mL
Merck Index 14,7567
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in (above 80°C) aliphatic,aromatic and cycloaliphatic hydrocarbons
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.54