Learn More
Sachets pour mélangeur homogénéisateur en polyéthylène Gosselin™
Code produit 11867313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Filtre complet
Filtre latéral
Conditionnement:
1500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11867313 Filtre complet 1500 pièces
11857403 Filtre latéral 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11867313 Fournisseur Gosselin Code fournisseur FBAG03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.49€
    957.50€ / 1500 pièces
    Économisez 72.99€
    7% de réduction
 Article restreint
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Contenu facilement visible à travers le PE transparent. Les sachets pour mélangeur homogénéiseur en polyéthylène Gosselin™ possèdent une bande d’écriture blanche le long d’un bord afin d’identifier le contenu.
  • Stérilisés par irradiation, avec certificat de stérilisation décollable
  • Disponibilité avec un filtre complet ou latéral
  • Comprend une bande d’écriture blanche de 50 mm sur un côté long
  • 70μ m d’épaisseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Parfaits pour l’homogénéisation des suspensions et les échantillonnages en suspension prélevés avec des pipettes dans les secteurs des produits laitiers et des boissons
Comprend Filtre complet
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Nb par paquet 20 sachets de 25
Quantité 1500/paquet
Capacité (métrique) 400 mL
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 190 mm
Épaisseur (métrique) 70 μm