Learn More
Buerkle™ Coupleurs de tuyaux en PE
Code produit 10161782 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 à 16 mm
3 à 5 mm
9 à 12 mm
de 11 à 14 mm
de 5 à 7 mm
de 7 à 10 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10161782 de 11 à 14 mm 10 pièces
10704433 3 à 5 mm 10 pièces
10742513 de 5 à 7 mm 10 pièces
10673443 de 7 à 10 mm 10 pièces
10385512 9 à 12 mm 10 pièces
10476892 13 à 16 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10161782 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 87041214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.38€
    27.50€ / 10 pièces
    Économisez 11.88€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Coupleurs de tuyaux coniques amovibles pour une utilisation sans pression.
  • Fabrication en PE
  • 10 par boîte
  • Disponibles pour plusieurs diamètres de tuyaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Denrées alimentaires de l’UE, RoHS
Diamètre (métrique) de 11 à 14 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec Tuyau de 11 à 14 mm
À utiliser avec (application) Utilisation sans pression
Quantité d’emballage 10/boîte
Forme Conique
Type de produit Couplage de tuyau