Learn More
Kartell™ Flacon pour douche oculaire intégrale en PE
Code produit 10021071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10021071 500 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10021071 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0038300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    117.95€ / 10 pièces
    Économisez 10.05€
    7% de réduction
En stock
Équipé d’une œillère et bouchon à clipser spécialement conçu pour un lavage rapide et pratique des yeux afin d’éliminer rapidement les corps étrangers et éviter de graves dommages à la vision. Les flacons pour douche oculaire intégraux en polyéthylène Kartell™ peuvent être remplis d’eau distillée ou de tout autre liquide médicamenteux destiné à une utilisation ophtalmique.
Équipé d’une œillère et bouchon à clipser spécialement conçu pour un lavage rapide et pratique des yeux afin d’éliminer rapidement les corps étrangers et éviter de graves dommages à la vision. Les flacons de lavage oculaire intégraux en polyéthylène Kartell™ peuvent être remplis d’eau distillée ou de tout autre liquide médicamenteux destiné à une utilisation ophtalmique.
  • Vanne automatique intégrée à la tête pour l’entrée d’air et empêcher le produit de lavage oculaire contaminé d’être réinjecté dans le flacon
  • La plaque perforée dans l’œillère casse le flux et fournit un jet uniforme à l’œil
  • Comprend un tube pour vidanger l’œillère contaminée
  • Adaptés aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Hauteur (métrique) 213 mm
Matériau Polyéthylène
Type de produit Flacon pour rinçage oculaire intégral
Largeur (métrique) 73 mm