Learn More
Kartell™ Pissettes intégrales en polyéthylène avec tube moulé
Code produit 10214761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10214761 250 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10214761 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0163300
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les pissettes intégrales en polyéthylène Kartell™ avec tube moulé sont une pissette facile à compresser qui comprend un bouchon, qui peut être redécoupé pour augmenter le débit.
  • Pissettes faciles à compresser avec tube moulé intégré
  • La pointe de distribution, fournie avec un bouchon en PE, peut être redécoupée pour augmenter le débit
  • Le bouchon peut également être utilisé avec la série de flacons 15801 - 1631
  • Forme spéciale pour faciliter la préhension et la stabilité
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Neutre
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Comprend Tube moulé
Matériau Polyéthylène
Gamme de produits Flacon
Filetage (métrique) GL 32
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 140 mm
Type de produit Pissette intégrale
Hauteur (impériale) 5,51 in
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Couvercle
Distribution par le bouchon Oui