Learn More
Polyéthylène, densité moyenne, Thermo Scientific™
Code produit. 15442147
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Code produit. 15442147
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045085.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-88-4
Formule moléculaire (C2H4)n
Poids moléculaire (g/mol) 28.05
Numéro MDL MFCD00084423
Clé InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
CID PubChem 6325
ChEBI CHEBI:18153
Nom IUPAC éthylène
SMILES *-CC-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene
Note relative au nom Medium density
Forme physique Poudre
Densité 0.94 g/mL
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in xylene above 80°C.
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.51