Learn More
Brady™ Panneaux indicateurs d’un point de rassemblement en PE
Code produit 11705034
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11705034 100 mm 1 pièce
11725034 148 mm 1 pièce
11745034 200 mm 1 pièce
11775034 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11705034 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 807220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Panneaux d'évacuation
• Les panneaux d'évacuation sont de la couleur réglementaire verte, avec le blanc comme couleur de contraste
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques,pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Point de rassemblement
Spécification
Diamètre (métrique) 100 mm