Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Hotte filtrante moulée en polyéthylène
Code produit 11787375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène, Acrylique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11787375 Polyéthylène, Acrylique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11787375 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur H500000003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00€
    1455.89€ / 1 pièces
    Économisez 609.11€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Cette hotte filtrante se compose d’une coque monobloc moulée en plastique PE et d’une fenêtre à guillotine en acrylique transparent qui coulisse sur les rails intérieurs
  • La fenêtre à guillotine peut être placée en position ouverte, fermée ou intermédiaire ; Reste légèrement ouverte en position fermée pour faciliter le flux continu d’air
  • L'ouverture avant mesure 88 x 36 cm (34 in).½ x 14³ /16 in)
  • Diamètre extérieur de la pile : 15 cm (6 in)
  • Un système d'échappement capable d'aspirer 350 cfm (air libre) est recommandé
  • Dimensions hors tout : 107 x 51 x 76 cm (42 x 20 x 30 in)
Spécification
Matériau Polyéthylène, Acrylique
Couleur Blanc
Dimensions (L x l x H) 107 x 51 x 76 cm (42 x 20 x 30 in)
Hauteur (impériale) 30 in
Hauteur (impériale) de l’ouverture de la vitre 14,19 in
Hauteur (métrique) 76 cm
Hauteur (métrique) de l’ouverture de la vitre 88 x 36 cm
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 20 in
Largeur (métrique) 51 cm