Learn More
Kartell™ Flacons à col étroit en polyéthylène Plastilab™ sans bouchon
Description
- Sans bords qui limitent le flux
- Gradués pour une utilisation comme mesures approximatives
- Peuvent être fixés à l’aide d’une étiquette de bouchon et un bord pour éviter la contamination des échantillons
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Paramètres de certification | DIN 13316 et 168 |
| À utiliser avec (application) | Eau et huiles |
| Matériau | Polyéthylène |
| D.I. du col (métrique) | 19 mm |
| Gamme de produits | Flacon |
| Graduations | 25 ml |
| Closure Included | Non |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Afficher plus |