Learn More
Fisherbrand™ Feuille de revêtement en polyéthylène
Code produit 12378546
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de séchage de gel à vide Fisherbrand GD-4534
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12378546 Système de séchage de gel à vide Fisherbrand GD-4534 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12378546 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur GDPPS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Accessoire à utiliser avec des sécheurs de gel sous vide.
  • Détachable
  • Permet d’adapter le sécheur de gel pour un gel de polyacrylamide mince, des gels d’agarose plus épais
  • Pièce de rechange pour les systèmes de sécheur de gel sous vide
  • Taille des pores de la feuille de revêtement en polyéthylène poreux :  0,75mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système de séchage de gel à vide Fisherbrand GD-4534
Type Feuille