Learn More
BioClean™ SafeStep Surchaussures pour salles blanches NSO
Code produit 12952245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
455 mm
Conditionnement:
400 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12952245 400 mm 400 pièces
12962245 455 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12952245 Fournisseur BioClean™ Code fournisseur NSO016
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les surchaussures présentent de faibles niveaux de rejet de particules et sont traitées pour garantir ISO Compatibilité avec la classe 5. Le revêtement en élastomère assure une bonne adhérence et une grande durabilité.
  • Antidérapant
  • Faibles niveaux de relargage de particules
  • Durable
  • Revêtement en élastomère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyéthylène
Couleur Blanc
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Type d’emballage 100 pièces par sachet en PE intérieur scellé ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur scellé ; quatre sachets extérieurs par carton doublé (400 pièces)
Longueur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) 170 mm
Type de produit Surchaussures pour environnements contrôlés