Learn More
Oxyde de polyéthylène, M.W. 1 000 000
Code produit 11305917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305917 25 g 25g
11325917 100 g 100g
11315917 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11305917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043678.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
L’oxyde de polyéthylène est utilisé comme lubrifiants pour les cylindres en caoutchouc, les cultures, la fabrication de métaux et la fabrication de réalisés en laboratoire. En outre, il est utilisé dans les emballages alimentaires, les taches à base d'eau, les cisel, les revêtements de papier, les agents de dispersion et les intermédiaires chimiques. En outre, il est utilisé pour communiquer la vissabilité des solutions aqueuses et pour modifier leur écoulement.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene oxide
Note relative au nom M.W. 1,000,000
pH 5 to 7
Forme physique Poudre
Formule moléculaire (C2H4O)n
Numéro MDL MFCD01779601
Merck Index 14,7568
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents,aromatic hydrocarbons and water. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons.
Quantité 25 g
Odeur Odorless
RUO– À des fins de recherche uniquement