Learn More
Sanplatec™ Bouteille en forme de livre (bouteille carrée) avec robinet
Description
- 5L, 10L : Avec joint intérieur (PE)
- Diamètre d'alésage : 43 mm
- Taille du filetage du raccord (mm) : 20A
- Diamètre extérieur : 17 mm, diamètre intérieur : 10 mm
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
| Capacité (métrique) | 10 l |
| Couleur | Blanc (translucide) |
| Jetable | Réutilisable |
| Hauteur (métrique) | 370 mm |
| Matériau | Polyéthylène, Polypropylène |
| Nbre par carton | 3pcs/Cs. |
| Type de produit | Flacon se rangeant comme un livre |
| Stérilité | Non stérile |