Learn More
Tige en PE, haute densité, 19 mm (0,75 po) de dia. 2,5 cm, Thermo Scientific™
Code produit. 15456805
Click to view available options
Quantité:
2.5 cm
30 cm
Conditionnement:
2.50cm
30cm
Code produit. 15456805
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045180.1Z
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9002-88-4
Formule moléculaire (C2H4)n
Poids moléculaire (g/mol) 28.05
Numéro MDL MFCD00084423
Clé InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
CID PubChem 6325
ChEBI CHEBI:18153
Nom IUPAC éthylène
SMILES *-CC-*
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene rod
Note relative au nom High Density, 19mm (0.75 in.) dia.
Forme physique Tige
Quantité 2.5 cm