Learn More
Resch Glas™ Flacons d’injection à bords retournés en polyéthylène
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Couleur | Concluant |
| Comprend | Couvercle à clipser |
| Matériau | Polyéthylène |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Quantité | 1/boîte |
| Poids (métrique) | 5,62 kg |
| Clarity | Transparent |
| Closure Included | Oui |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |