Learn More
Feuille en polyéthylène, haute densité, 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15476815
Click to view available options
Quantité:
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15476815
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045198.HB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene sheet
Couleur Blanc
Note relative au nom High Density, 6.35mm (0.25 in.) thick
CAS 9002-88-4
Forme physique Feuille
Formule moléculaire (C2H4)n
Numéro MDL MFCD00084423
Densité 0.92 g/mL
Synonyme ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Quantité 300 x 300 mm
Clé InChI VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
Nom IUPAC éthylène
Poids moléculaire (g/mol) 28.05
CID PubChem 6325
ChEBI CHEBI:18153